missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Noradrenalone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30007629
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007629 1 g
30011992 500 mg
17918104 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6610351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5090-29-9
Molekylær formel C8H10ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 203.62
Synonym 2-Amino-3',4'-dihydroxyacetophenone Hydrochloride, 2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride
IUPAC navn 2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride
SMIL Cl.O=C(C1=CC=C(O)C(O)=C1)CN

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Noradrenalone Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,10-11H,4,9H2;1H
Formel vægt 203.0349
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.