Få mere at vide
Berkshire™ Nonwoven polyester Lab-Tips™ Vatpinde
BIOPHARMA
Nonwoven polyester vatpinde fås med små og lange håndtag.
2920.44 DKK - 3481.96 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05 og REACH
Produkttype Podepinde
Klæbende type Ikke-forurenende
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip materiale Ikke-vævet polyester
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) spids Længde (metrisk) håndtag Pris Antal & tilgængelighed  
17208650
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Berkshire™
LTN70F.20
1.1 cm 5.9 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3940.00 DKK
3481.96 DKK / Pakke med 2000
Spare 458.04 DKK
11% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Læg i indkøbskurv
12886804
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Berkshire™
LTN1465.10
1.7 cm 14.5 cm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4420.00 DKK
2920.44 DKK / Pakke med 1000
Spare 1499.56 DKK
33% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Dobbelt lag, hydroentangled polyester over fleksibel pagaj
  • Blød og ikke slibende
  • Termisk bundet hoved
  • Pakket i en ISO klasse 4 (klasse 10) renrum
Tekniske data
Tekniske data
RoHS 2002/05 og REACH
Ikke-forurenende
Ikke-vævet polyester
Podepinde
Polypropylen
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Berkshire™ Nonwoven polyester Lab-Tips™ Vatpinde