Få mere at vide
Berkshire™ Nonwoven polyester Lab-Tips™ Vatpinde
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17208650 Shop alle Berkshire produkter
Længde (metrisk) spids:
1,1 cm
1,7 cm
Længde (metrisk) håndtag:
5,9 cm
14,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 17208650
Brand: Berkshire™ LTN70F.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nonwoven polyester vatpinde fås med små og lange håndtag.
  • Dobbelt lag, hydroentangled polyester over fleksibel pagaj
  • Blød og ikke slibende
  • Termisk bundet hoved
  • Pakket i en ISO klasse 4 (klasse 10) renrum
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05 og REACH
Diameter (engelsk) håndtag 0,086 tommer.
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Til brug med (applikation) Rengøring af følsomt udstyr, påføring af smøremidler og andre væsker, fjernelse af overskydende materialer
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 0.22 cm
Længde (metrisk) 7 cm
Længde (engelsk) Håndtag 2,32 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 5,9 cm
Længde (engelsk) Tip 0,433 tommer.
Længde (metrisk) spids 1,1 cm
Bredde (metrisk) spids 7 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,14 tommer.
Klæbende type Ikke-forurenende
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Fleksibel
Tip materiale Ikke-vævet polyester