Få mere at vide
Berkshire™ Nonwoven polyester Lab-Tips™ Vatpinde
Shop alle Berkshire produkter
Længde (metrisk) spids:
1,1 cm
1,7 cm
Længde (metrisk) håndtag:
5,9 cm
14,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Dobbelt lag, hydroentangled polyester over fleksibel pagaj
- Blød og ikke slibende
- Termisk bundet hoved
- Pakket i en ISO klasse 4 (klasse 10) renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/05 og REACH |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,157 tommer. |
| Længde (engelsk) | 6,38 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af følsomt udstyr, påføring af smøremidler og andre væsker, rengøringsvalidering |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 0.31 cm |
| Længde (metrisk) | 16.2 cm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 5,71 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 14,5 cm |
| Længde (engelsk) Tip | 0,67 tommer. |
| Vis mere |