Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ekstra BLAS sterile latex renrumshandsker
Pulverfrie, sterile handsker er fleksible og ekstra lange for at give albuelængde beskyttelse. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
4121.93 DKK
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | ASTM D3578 |
|---|---|
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 Kategori III, EN 455 del 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
Varning:
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
| Produktkod | Brand | Størrelse | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Størrelse | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
12735825
![]() |
Ansell
BLAS-S |
Lille |
6470.00 DKK 4121.93 DKK / 200 par Spare 2348.07 DKK 36% Off |
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12745825
![]() |
Ansell
BLAS-M |
Medium |
6470.00 DKK 4121.93 DKK / 200 par Spare 2348.07 DKK 36% Off |
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12755825
![]() |
Ansell
BLAS-L |
Større |
6470.00 DKK 4121.93 DKK / 200 par Spare 2348.07 DKK 36% Off |
Forventet forsendelse: 16-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12765825
![]() |
Ansell
BLAS-XL |
X-Large |
6470.00 DKK 4121.93 DKK / 200 par Spare 2348.07 DKK 36% Off |
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivning
- Lave niveauer af latexproteiner
- Forlænget længde 16 tommer. (40 cm)
- Ambidextrous, perlemanchet
- Pulverfri
- Gamma bestrålet
- Fuldt tekstureret for forbedret greb
- Fleksibel og behagelig
- Nem at tage på dobbelt
Specifikationer
| ASTM D3578 | |
| Klasse 10 (ISO 4) | |
| Neutral | |
| 8,2 mio | |
| Ambidekstrøs | |
| 6,6 mio | |
| Pulverfri | |
| 8,2 mio | |
| ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D | |
| 16 tommer |
| EN 420:2003 + A1:2009 Kategori III, EN 455 del 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 | |
| 1.5 | |
| Fuldt tekstureret | |
| 0.21 mm | |
| Latex | |
| 0.17 mm | |
| Steril | |
| 0.21 mm | |
| BioClean™ Ekstra BLAS | |
| 40 cm |