Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ekstra BLAS sterile latex renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12755825
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
200 par
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 12755825
Brand: Ansell BLASL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Pulverfrie, sterile handsker er fleksible og ekstra lange for at give albuelængde beskyttelse. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 renrum.
  • Lave niveauer af latexproteiner
  • Forlænget længde 16 tommer. (40 cm)
  • Ambidextrous, perlemanchet
  • Pulverfri
  • Gamma bestrålet
  • Fuldt tekstureret for forbedret greb
  • Fleksibel og behagelig
  • Nem at tage på dobbelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3578
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009 Kategori III, EN 455 del 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Neutral
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 8,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.21 mm
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,6 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.17 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Større
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.21 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BLAS-L
Serie BioClean™ Ekstra BLAS
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 40 cm