Få mere at vide
Ansell BioClean™ Ekstra BLAS sterile latex renrumshandsker
Beskrivelse
- Lave niveauer af latexproteiner
- Forlænget længde 16 tommer. (40 cm)
- Ambidextrous, perlemanchet
- Pulverfri
- Gamma bestrålet
- Fuldt tekstureret for forbedret greb
- Fleksibel og behagelig
- Nem at tage på dobbelt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3578 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 Kategori III, EN 455 del 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 og EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EF) 1935/2004 og (EF) 2023/2006 |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 8,2 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.21 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Vis mere |