Få mere at vide
                                    Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker
Latexfri nitrilhandsker er håndspecifikke og modstandsdygtige over for en række kemikalier. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
Brand: Ansell BEXS-75
Beskrivelse
- 12 tommer (30 cm) håndspecifik
- Steril gammabestrålet nitril
- Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Hypoallergenisk
- Antistatiske egenskaber
- 1,5 frihed fra nålehuller
- Pulverfri, latexfri, perlemanchet, fri for accelerator
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Driftsforhold af klasse A
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
            Tekniske data
| CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer | |
| 1.5 | |
| Fuldt tekstureret | |
| 0.17 mm | |
| Ja | |
| 4,7 mio | |
| Pulverfri | |
| Steril | |
| 0.17 mm | |
| BEXS75 | |
| 12 tommer | 
| Klasse 10 (ISO 4) | |
| Hvid | |
| 6,6 mio | |
| Bestemt | |
| Nitril | |
| 0.12 mm | |
| 7.5 | |
| 6,6 mio | |
| ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D | |
| BioClean™ BEXS | |
| 30.5 cm | 
Videoer
- 
                                    Nitritex Bioclean glove range
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer | 
|---|---|---|---|
| 25-7004 | Overensstemmelsescertifikat | 21/10/2025 | BEXS-75 | 
| 25-7038 | Overensstemmelsescertifikat | 23/09/2025 | BEXS-75 | 
| 24-3151 | Overensstemmelsescertifikat | 01/04/2025 | BEXS-75 | 
| 25-7004 | Bestrålingscertifikat | 20/10/2025 | BEXS-75 | 
| 24-3151 | Sterilitetscertifikat | 01/04/2025 | BEXS-75 | 