Få mere at vide
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12795835
Skift visning
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12795835 8 200 par
12745835 6 200 par
12765835 6.5 200 par
12775835 7 200 par
12785835 7.5 200 par
12705845 8.5 200 par
12715845 9 200 par
15268148 10 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12795835 Leverandør Ansell Leverandørnr. BEXS80
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Latexfri nitrilhandsker er håndspecifikke og modstandsdygtige over for en række kemikalier. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
  • 12 tommer (30 cm) håndspecifik
  • Steril gammabestrålet nitril
  • Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
  • Hypoallergenisk
  • Antistatiske egenskaber
  • 1,5 frihed fra nålehuller
  • Pulverfri, latexfri, perlemanchet, fri for accelerator
  • Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Driftsforhold af klasse A
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farve Hvid
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,6 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.17 mm
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,6 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BEXS80
Serie BioClean™ BEXS
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm