Få mere at vide
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker
Latexfri nitrilhandsker er håndspecifikke og modstandsdygtige over for en række kemikalier. Anbefalet til klasse 10/ISO 4 kritiske miljøer.
5850.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer |
---|---|
Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
AQL | 1.5 |
Farve | Hvid |
Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12745835
![]() |
Ansell
BEXS-60 |
6 |
5850.00 DKK
200 par |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
12765835
![]() |
Ansell
BEXS-65 |
6.5 |
5850.00 DKK
200 par |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
12775835
![]() |
Ansell
BEXS-70 |
7 |
5850.00 DKK
200 par |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||||
12785835
![]() |
Ansell
BEXS-75 |
7.5 |
5850.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12795835
![]() |
Ansell
BEXS-80 |
8 |
5850.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12705845
![]() |
Ansell
BEXS-85 |
8.5 |
5850.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12715845
![]() |
Ansell
BEXS-90 |
9 |
5850.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15268148
![]() |
Ansell
BEXS-100 |
10 |
5850.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- 12 tommer (30 cm) håndspecifik
- Steril gammabestrålet nitril
- Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Hypoallergenisk
- Antistatiske egenskaber
- 1,5 frihed fra nålehuller
- Pulverfri, latexfri, perlemanchet, fri for accelerator
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Driftsforhold af klasse A
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Tekniske data
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer | |
1.5 | |
Fuldt tekstureret | |
0.17 mm | |
Nitril | |
0.12 mm | |
Steril | |
0.17 mm | |
BioClean™ BEXS | |
30.5 cm |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Hvid | |
6,6 mio | |
Bestemt | |
4,7 mio | |
Pulverfri | |
6,6 mio | |
ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D | |
12 tommer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker