Få mere at vide
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Pakningsstørrelse:
200 par
Beskrivelse
- 12 tommer (30 cm) håndspecifik
- Steril gammabestrålet nitril
- Nitril er modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Hypoallergenisk
- Antistatiske egenskaber
- 1,5 frihed fra nålehuller
- Pulverfri, latexfri, perlemanchet, fri for accelerator
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4& EU GMP Driftsforhold af klasse A
- Sterilitetssikringsniveau 10 -6
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 del 2, Fødevarer |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6,6 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Vis mere |
Videoer
-
Nitritex Bioclean glove range
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 25-1204 | Bestrålingscertifikat | 16/10/2025 | BEXS-70 |
| 24-2279 | Bestrålingscertifikat | 23/06/2025 | BEXS-70 |
| 24-1920 | Bestrålingscertifikat | 20/03/2025 | BEXS-70 |
| 25-1204 | Overensstemmelsescertifikat | 16/10/2025 | BEXS-70 |
| 24-2279 | Overensstemmelsescertifikat | 23/06/2025 | BEXS-70 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell BioClean™ Excell BEXS sterile nitril renrumshandsker >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion