Beskrivelse
En renrumshandske med garanteret lave partikelantal og endotoksinniveauer på grund af gentagne vaske i deioniseret vand og klorering.
- Nikkelfri
- Pulverfri
- Silikonefri
- Latexfri og ingen ftalater
- Høj renlighed
- Lavt endotoksinniveau
- Formuleret med NUL tilstedeværelse af disse farlige traditionelle acceleratorer: Svovl, thiuramer, thiazoler, guanidin, carbamater (ZDEC eller ZDBC)
- Bakket op af en vertikalt integreret forsyningskæde
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | GMP Karakter A/B/C/D |
| Kemoterapeutisk vurderet | ASTM D6978 |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?