Få mere at vide
Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og tommelfingerløkker
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6576000
X-Small, 76 til 84 cm, 158 til 164 cm, Pakke med 20
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
132 til 140 cm
76 til 84 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Højde (metrisk):
158 til 164 cm
164 til 170 cm
170 til 176 cm
176 til 182 cm
182 til 188 cm
188 til 194 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Pakke med 20
Artikelnummer. 12787196
Brand: Ansell™ SBDCHTXS
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steril engangsovertræksdragt med hætte har en tommelfingerløkke for sikkert hold.
  • Lav fnug, antistatisk CleanTough™ Stof lavet
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Anti-Static ejendomme
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2008 certificering
  • Lynlås foran med klapbetræk
  • Tommelfingerløkker på håndleddet
  • Elastik ryg, manchetter og ankler
  • ASTM D6978 05 Testet
  • HELMKE Tromle Testet
  • Lavt partikelholdigt
  • Sterilitetssikringsniveau 10 -6
  • Fås i størrelser fra S til 4XL
Overholdelse
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse X-Small
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 og EN 13935-2
Model- S-BDCHT
Størrelse (metrisk) bryst 76 til 84 cm
Højde (metrisk) 158 til 164 cm
Vis mere Vis mindre
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    5 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
    Partinummer25-2163 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/09/2025 ArtikelnummerS-BDCHT-XS
    Partinummer25-1561 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato19/08/2025 ArtikelnummerS-BDCHT-XS
    Partinummer25-0771 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/06/2025 ArtikelnummerS-BDCHT-XS
    Partinummer25-1561 CertifikattypeCertifikat for sterilitet/bestråling Dato19/08/2025 ArtikelnummerS-BDCHT-XS
    Partinummer25-0771 CertifikattypeCertifikat for sterilitet/bestråling Dato03/06/2025 ArtikelnummerS-BDCHT-XS
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Ansell™ BioClean-D™ Sterile overtræksdragter med hætte og tommelfingerløkker >