Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS heldragt, steril, dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17859413
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17859413 2X-stor Pakke med 25
17889413 Lille Pakke med 25
17869403 Medium Pakke med 25
17819413 Større Pakke med 25
17829413 X-Large Pakke med 25
17849413 3X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17859413 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15560736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3138.62 DKK
    1900.06 DKK / Pakke med 25
    Spare 1238.56 DKK
    39% Slukket
Ver todas las promociones
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gamma-steriliserede heldragter uden hætte er aseptisk foldet og har bundne indvendige sømme, tunnelformet elastik ved håndled og ankler, elastisk talje bagpå, Tyvek™ overdækkede elastiske tommelfingerløkker, og en stormklap.
  • Gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Elastik i taljen bagpå for god pasform
  • Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
  • Tunneleret elastik ved håndled og ankler
  • Lynlås foran
  • Stormklap
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og lav fnug
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Foldes for at hjælpe aseptisk itagning og emballeret i en ISO klasse 5 renrum
  • Pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af
  • Emballagesystem tjener som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
  • Anvendes typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Tyvek
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Kravet
Hætte type Uden hætte
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet
Sterilitet Steril
Modstand Partikel
Latex fri Ja
Model- D15560
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.