Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS heldragt, steril, dobbeltpose
Beskrivelse
- Gamma-steriliseret
- Indbundne indvendige sømme
- Elastik i taljen bagpå for god pasform
- Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
- Tunneleret elastik ved håndled og ankler
- Lynlås foran
- Stormklap
- Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
- Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
- Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
- Åndbar og lav fnug
- Steriliseret ved gamma-bestråling
- Foldes for at hjælpe aseptisk itagning og emballeret i en ISO klasse 5 renrum
- Pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af
- Emballagesystem tjener som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
- Anvendes typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Tyvek |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Fastgjorte støvler |
| Manchet stil | Fingerløkker |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |