Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nerva BNAL ekstra lange renrumshandsker i nitril
Nitril 16 tommer albuelængde handsker er modstandsdygtige over for en række kemikalier og reducerer risikoen for krydskontaminering.
7455.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455, del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
---|---|
Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
Farve | Hvid |
Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
Fingertykkelse (engelsk) | 6,3 mio |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
13137196
![]() |
Ansell
BNAL-S |
Lille |
7455.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
13127196
![]() |
Ansell
BNAL-M |
Medium |
7455.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
13117196
![]() |
Ansell
BNAL-L |
Større |
7455.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
13147196
![]() |
Ansell
BNAL-XL |
X-Large |
7455.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15278188
![]() |
Ansell
BNAL-XXL |
2X-stor |
7455.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 01-04-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Ekstra lang 16 tommer for at give albuebeskyttelse
- Ambidekstrøs
- Ikke-steril
- Tekstureret, pulverfri, latexfri
- ESD-egenskaber
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold
- Perlemanchet
- Partikelfri emballage, der let rives af
- Kan tages dobbelt
- Ideel til kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, laboratorier og &forskning
Tekniske data
EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455, del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III | |
Hvid | |
6,3 mio | |
Ambidekstrøs | |
Nitril | |
0.10 mm | |
Ikke steril | |
0.16 mm | |
BioClean™ Nerva BNAL | |
40 cm |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Fuldt tekstureret | |
0.16 mm | |
Ja | |
3,9 mio | |
Pulverfri | |
6,3 mio | |
ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D | |
16 tommer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell BioClean™ Nerva BNAL ekstra lange renrumshandsker i nitril