Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nerva BNAL ekstra lange renrumshandsker i nitril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13137196
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13137196 Lille Pakke med 1000
13127196 Medium Pakke med 1000
13117196 Større Pakke med 1000
13147196 X-Large Pakke med 1000
15278188 2X-stor Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13137196 Leverandør Ansell Leverandørnr. BNALS
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitril 16 tommer albuelængde handsker er modstandsdygtige over for en række kemikalier og reducerer risikoen for krydskontaminering.
  • Ekstra lang 16 tommer for at give albuebeskyttelse
  • Ambidekstrøs
  • Ikke-steril
  • Tekstureret, pulverfri, latexfri
  • ESD-egenskaber
  • Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold
  • Perlemanchet
  • Partikelfri emballage, der let rives af
  • Kan tages dobbelt
  • Ideel til kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, laboratorier og &forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455, del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,3 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001, PPE-forordning 2016 425 Modul D
Model- BNAL-S
Serie BioClean™ Nerva BNAL
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 40 cm