Få mere at vide
Ansell BioClean™ Nerva BNAL ekstra lange renrumshandsker i nitril
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Ekstra lang 16 tommer for at give albuebeskyttelse
- Ambidekstrøs
- Ikke-steril
- Tekstureret, pulverfri, latexfri
- ESD-egenskaber
- Forarbejdet i et renrumsmiljø for at sikre kompatibilitet med ISO Klasse 4 driftsforhold
- Perlemanchet
- Partikelfri emballage, der let rives af
- Kan tages dobbelt
- Ideel til kontrollerede og kritiske miljøer, produktion og fremstilling, laboratorier og &forskning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455, del 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategori III |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Farve | Hvid |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 6,3 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 3,9 mio |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur