Få mere at vide
Nitrendipine, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
1597.04 DKK - 5067.24 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 39562-70-4
Molekylær formel C18H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 360.366
MDL nummer MFCD00082255
InChI nøgle PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15463549
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.MC
100mg
1597.04 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15473549
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.ME
500mg
3000.04 DKK
500mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15453549
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60841.03
1g
5067.24 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in DMSO (17.5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethyl acetate, and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
39562-70-4
360.366
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
4507
5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
C18H20N2O6
MFCD00082255
nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
CHEBI:7582
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
Tekniske data
Nitrendipine
C18H20N2O6
14,6576
Soluble in DMSO (17.5mg/ml),methanol (15mg/ml),ethyl acetate,and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
360.366
CHEBI:7582
39562-70-4
MFCD00082255
nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
4507
360.36
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'einecsNumber' : 254-513-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US5653000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater