Få mere at vide
Nitrendipine
Beskrivelse
Nitrendipin modulerer NMDA-receptorkanalens funktion i pattedyrsneuroner. Nitrendipin har vist sig at hæmme neutrofil adhæsion til vaskulært endotel. Det bruges til behandling af primær hypertension for at sænke blodtrykket. Nitrendipin bruges alene eller sammen med en angiotensinkonverterende enzymhæmmer til behandling af hypertension, kronisk stabil angina pectoris og Prinzmetals variant angina.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselig i DMSO (17,5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethylacetat og ethanol (25 mM). Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitrendipine |
| Farve | Gul til Grøn |
| Mængde | 100 mg |
| Merck Index | 14,6576 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO (17,5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethylacetat og ethanol (25 mM). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 360.36 |
| Fysisk form | Pulver |