Få mere at vide
Nitrendipine
Artikelnummer. 15473549
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473549 500 mg 500mg
15463549 100 mg 100mg
15453549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60841.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
L-type calciumkanalblokker | CAS: 39562-70-4 | C18H20N2O6 | 360,366 g/mol
Nitrendipin modulerer NMDA-receptorkanalens funktion i pattedyrsneuroner. Nitrendipin har vist sig at hæmme neutrofil adhæsion til vaskulært endotel. Det bruges til behandling af primær hypertension for at sænke blodtrykket. Nitrendipin bruges alene eller sammen med en angiotensinkonverterende enzymhæmmer til behandling af hypertension, kronisk stabil angina pectoris og Prinzmetals variant angina.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in DMSO (17.5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethyl acetate, and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39562-70-4
Molekylær formel C18H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 360.366
MDL nummer MFCD00082255
InChI nøgle PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
IUPAC navn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nitrendipine
Farve Yellow to Green
Mængde 500 mg
Merck Index 14,6576
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (17.5mg/ml),methanol (15mg/ml),ethyl acetate,and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Formel vægt 360.36
Fysisk form Powder