missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nitisinone-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nitisinone-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1,10+1,11+1,12+1 |
| Formel vægt | 335.0712 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?