CAS RN 1246815-63-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Nitisinone-13C6, TRC
CAS: 1246815-63-3 Molekylær formel: C8 13C6 H10 F3 N O5 Molekylvægt (g/mol): 335.18 Synonym: Nitisinone 13C6 SMIL: [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)[13CH]2[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C]2=O)C(F)(F)F