Få mere at vide
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-bufferopløsningsposer
Tilbyder den højest mulige pH-præcision. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-bufferopløsningsposer er specificeret med tre decimaler og leveres med et trykt certifikat, der garanterer sporbarhed. Individuelle pakker garanterer en frisk løsning til enhver kalibrering, samt maksimal brugervenlighed.
1037.37 DKK - 2881.63 DKK
| Produktkode | Brand | pHRange | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | pHRange | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15392265
![]() |
Mettler Toledo™
30111136 |
1087.11 DKK 1037.37 DKK / Pakke med 1 Spare 49.74 DKK 4% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15312275
![]() |
Mettler Toledo™
30111137 |
1170.34 DKK 1037.37 DKK / Pakke med 1 Spare 132.97 DKK 11% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
15322275
![]() |
Mettler Toledo™
30111138 |
1092.32 DKK 1044.79 DKK / Pakke med 1 Spare 47.53 DKK 4% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
17803775
![]() |
Mettler Toledo™
30111139 |
2881.63 DKK
60ml |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
|
||||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
pH-målinger er kun så nøjagtige som de bufferopløsninger, der bruges til kalibreringsformål. Maksimal præcision er garanteret med fuldt sporbare NIST/DIN buffere. (pH-elektroder skal kalibreres mindst én gang om dagen før målinger og efter hver rengøring, regenerering eller langtidsopbevaring.)
- NIST/DIN pH-buffere er specificeret og garanteret med tre decimaler, hvilket giver toppræcision
- Individuelle poser garanterer frisk løsning til enhver kalibrering samt maksimal brugervenlighed
- Et testcertifikat og en detaljeret etiket med en temperaturtabel følger med hver æske
- Alle SDS og etiketter indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)