Få mere at vide
Niobium(V)oxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347938
Niobium(V)oxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347938
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11347938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036478.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Vacuum Deposition | CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Niobium(V)oxid bruges til vakuumaflejring, som en alternativ elektrode til lithiummetal i avancerede brændselsceller, påført i fast tilstandsdannelse af en usædvanlig kationmangel perovskit. Og det bruges også i elektriske og elektroniske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-96-8
Molekylær formel Nb2O5
Molekylvægt (g/mol) 265.81
MDL nummer MFCD00011128
InChI nøgle ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxdeVis mereVis mindre
PubChem CID 123105
SMIL O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Niobium(V) oxide
Smeltepunkt 1520°C
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in HF. Insoluble in water.
IUPAC navn dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
Formel vægt 265.81
Lugt Odorless
Udseende White 3-12mm Sintered Lump
Tæthed 4.6
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU13L046 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/08/2025 Artikelnummer036478.14,036478.22
PartinummerR12I027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/08/2022 Artikelnummer036478.14,036478.22
PartinummerY29H022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer036478.14,036478.22
PartinummerC12S003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer036478.14,036478.22
PartinummerP23E037 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer036478.14,036478.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Niobium(V)oxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >