Få mere at vide
Niobium(V)oxid, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Niobium(V)oxid bruges til vakuumaflejring, som en alternativ elektrode til lithiummetal i avancerede brændselsceller, påført i fast tilstandsdannelse af en usædvanlig kationmangel perovskit. Og det bruges også i elektriske og elektroniske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) oxide |
| Smeltepunkt | 1520 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Sintret klump |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvid 3-12mm sintret klump |
| Analyseprocentområde | 99,95 % (metalbasis) |
| Tæthed | 4.6 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i HF. Uopløselig i vand. |
| Mehr anzeigen |