Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niobium(V) oxide |
| Smeltepunkt | 1520,0 °C |
| Farve | Hvid |
| CAS min % | 99.95 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 4.47 |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Vis mere |