Få mere at vide
Nicorandil, 98+%, Thermo Scientific™
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
597.02 DKK - 1865.70 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 65141-46-0
Molekylær formel C8H9N3O4
Molekylvægt (g/mol) 211.18
MDL nummer MFCD00186520
InChI nøgle LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
PubChem CID 47528
ChEBI CHEBI:31905
IUPAC navn 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
SMIL [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15443579
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.MD
250mg
597.02 DKK
250mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15433579
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.03
1g
1865.70 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
65141-46-0
211.18
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
47528
2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
C8H9N3O4
MFCD00186520
nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
CHEBI:31905
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Nicorandil
C8H9N3O4
14,6521
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
47528
211.17
65141-46-0
MFCD00186520
nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
211.18
CHEBI:31905
≥98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 265-514-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US4667600
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater