Få mere at vide
Naproxen sodium, 98%, Thermo Scientific™
Naproxen sodium (CAS # 26159-34-2) is an arylacetic acid of the non-steroidal anti-inflammatory drug class.
671.65 DKK - 6679.20 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 26159-34-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C14H13NaO3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.25 |
| MDL nummer | MFCD00058507 |
| InChI nøgle | CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M |
| Synonym | naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin |
| PubChem CID | 23681059 |
| ChEBI | CHEBI:7477 |
| IUPAC navn | sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| SMIL | [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15475369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.06 |
5g |
746.28 DKK 671.65 DKK / 5g Spare 74.63 DKK 10% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15485369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.14 |
25g |
2268.69 DKK
25g |
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15495369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63103.22 |
100g |
6679.20 DKK
100g |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- Naproxen is frequently used for migraine and postoperative pain research
- It is suitable for cell culture and in vivo research on pain, inflammation, and fever
Kemiske identifikatorer
| 26159-34-2 | |
| 252.25 | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| 23681059 | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate |
| C14H13NaO3 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CHEBI:7477 | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O |
Tekniske data
| Naproxen sodium | |
| C14H13NaO3 | |
| 14,6417 | |
| Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. | |
| [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O | |
| 252.25 | |
| CHEBI:7477 | |
| 98% |
| 26159-34-2 | |
| MFCD00058507 | |
| naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin | |
| CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M | |
| sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate | |
| 23681059 | |
| 252.24 |
Sikkerhed og håndtering
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 247-486-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ1047000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Naproxen sodium
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Naproxen sodium