Få mere at vide
Naproxen natrium, 98%
Artikelnummer. 15495369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495369 100 g 100g
15475369 5 g 5g
15485369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15495369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63103.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Naproxennatrium (CAS # 26159-34-2) er en arylacetinsyre i klassen af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler. | CAS: 26159-34-2 | C14H13NaO3 | 252,25 g/mol
En cyclooxygenasehæmmer, Naproxennatrium, virker som en ikke-selektiv hæmmer af Cox-1 og Cox-2. Den fungerer som et antiinflammatorisk middel med smertestillende og febernedsættende egenskaber.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
  • Naproxennatrium er natriumsaltet i naproxen
  • Naproxennatrium undertrykker konkurrencepræget dannelsen af prostaglandin og frigivelsen af pyrogen ved at blokere omdannelsen af arachidonsyre
Anvendelse
  • Den er velegnet til cellekulturforskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26159-34-2
Molekylær formel C14H13NaO3
Molekylvægt (g/mol) 252.25
MDL nummer MFCD00058507
InChI nøgle CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Synonym naproxen sodium, anaprox, miranax, naprelan, naproxen sodium salt, anapran, anaprotab, aprowell, floginex, flogogin
PubChem CID 23681059
ChEBI CHEBI:7477
IUPAC navn sodium (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMIL [Na+].COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)[C@H](C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen sodium
Smeltepunkt 259 °C til 262 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Merck Index 14,6417
Opløselighedsinformation Opløselig i vand op til 100 mg/mlOpløselig i methanol og kloroform; Let opløselig i ether; Uopløselig i vand.
Formel vægt 252.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naproxen sodium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate