Få mere at vide
Naproxen natrium, 98%
Descrizione
En cyclooxygenasehæmmer, Naproxennatrium, virker som en ikke-selektiv hæmmer af Cox-1 og Cox-2. Den fungerer som et antiinflammatorisk middel med smertestillende og febernedsættende egenskaber.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Naproxennatrium er natriumsaltet i naproxen
- Naproxennatrium undertrykker konkurrencepræget dannelsen af prostaglandin og frigivelsen af pyrogen ved at blokere omdannelsen af arachidonsyre
Anvendelse
- Den er velegnet til cellekulturforskning.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Naproxen sodium |
| Smeltepunkt | 259 °C til 262 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,6417 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand op til 100 mg/mlOpløselig i methanol og kloroform; Let opløselig i ether; Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 252.24 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Sicurezza e movimentazione
- Naproxen sodium
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.