Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med wwPTFE-membran
Artikelnummer. p-7089775
0,2μ m, 100/Pk., Pakke med 100
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/Pk.
500/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 17174801
Brand: Cytiva ODPTFE02C34
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) PTFE (hydrofil)
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 100/Pk.
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med wwPTFE-membran >