Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med wwPTFE-membran
Artikelnummer. 17174801
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Inkluderer unitSize
17174801 0,2μ m 100/pakke Pakke med 100
17184801 0,2μ m 500/pakke Pakke med 500
17194801 0,45 μm 100/pakke -
17104811 0,45 μm 500/pakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17174801 Leverandør Cytiva Leverandørnr. ODPTFE02C34
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) PTFE (hydrofil)
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 100/pakke
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)