Få mere at vide
Cytiva Nanosep™ Centrifugalanordninger med wwPTFE-membran
Artikelnummer. 17184801
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Inkluderer:
100/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 17184801
Brand: Cytiva ODPTFE02C35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Nanosep™ enheder til at koncentrere, rense og afsalte peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
  • Enkel, pålidelig, koncentrerende og afsaltning af 50 til 500μ L prøver
  • Dette produkt er ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt EFA: 0,3 cm 2
Materiale (membran) PTFE (hydrofil)
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Materiale til hus Polypropylen
Inkluderer 500/pakke
Volumen (metrisk) 50 til 500μ L (prøve)