Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
Beskyt indholdet mod UV-lys med disse uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker.
1514.65 DKK - 7663.68 DKK
Tekniske data
Farve | Uigennemsigtig rav |
---|---|
Oversigt | Emballageflasker med bred mund |
Materiale | HDPE |
Lukningsfarve | Uigennemsigtig rav |
Certificeringer/compliance | Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave. |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10212723
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0001 |
30 mL | 28-415 mm |
6631.31 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10354723
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0002 |
60 mL | 28-415 mm |
7663.68 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10364723
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0004 |
125 mL | 38-415 mm |
4317.88 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10475893
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0008 |
250 mL | 43-415 mm |
3217.69 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 21-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10707463
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0016 |
500 mL | 53-415 mm |
2298.35 DKK
Pakke med 125 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10334103
![]() |
Thermo Scientific™
312185-0032 |
1000 mL | 63-415 mm |
1514.65 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Beskyt indholdet mod UV-lys med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med bred mund med lukning. Disse high-density polyethylen flasker opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave og er bulkpakket for nem håndtering.
Funktioner:- Uigennemsigtig ravgul polypropylen lukning
- Bred mund tillader nem påfyldning og dispensering af væsker og pulvere
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Uigennemsigtig rav | |
HDPE | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave. | |
Brede | |
Polypropylen |
Emballageflasker med bred mund | |
Uigennemsigtig rav | |
Ja | |
Rund | |
Skrue (bulkpakket, usamlet) |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.