Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Beskyt indholdet mod UV-lys med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med bred mund med lukning. Disse high-density polyethylen flasker opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave og er bulkpakket for nem håndtering.
- Uigennemsigtig ravgul polypropylen lukning
- Bred mund tillader nem påfyldning og dispensering af væsker og pulvere
- Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Uigennemsigtig rav |
| Oversigt | Emballageflasker med bred mund |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 33 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 250 |
| nr. pr. pakke | 250 |
| Lukningsfarve | Uigennemsigtig rav |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.