Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212723
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10212723
Brand: Thermo Scientific™ 3121850001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt indholdet mod UV-lys med disse uigennemsigtige ravfarvede HDPE-flasker.
Beskyt indholdet mod UV-lys med Thermo Scientific™ Nalgene™ Uigennemsigtige ravfarvede HDPE-emballageflasker med bred mund med lukning. Disse high-density polyethylen flasker opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave og er bulkpakket for nem håndtering.
Funktioner:
  • Uigennemsigtig ravgul polypropylen lukning
  • Bred mund tillader nem påfyldning og dispensering af væsker og pulvere
  • Lækagesikker†
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Uigennemsigtig rav
Oversigt Emballageflasker med bred mund
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Lukningsfarve Uigennemsigtig rav
Halsfinish 28 mm
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasser VI. Produkt opfylder kravene til lysbestandige beholdere pr USP seneste udgave.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 63 mm
Produkttype Pakkerflaske
Bredde (engelsk) 1,35 tommer.
Højde (engelsk) 2,3 tommer. (Med lukning); 2,2'' (Uden lukning)
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skrue (bulkpakket, usamlet)
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.