Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-vaskeflasker med bred mund
Hæld uden sputter med disse LDPE-vaskeflasker med bred mund, som har en gennem-toppen lukning og stilk støbt i ét stykke.
151.72 DKK - 253.69 DKK
Tekniske data
Farve | Gennemskinnelig |
---|---|
Oversigt | Polypropylene copolymer draw tube |
Materiale | LDPE |
Lukning inkluderet | Ja |
Uddannet | Nej |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10152591
![]() |
Thermo Scientific™
2407-0500 |
500 mL | 53 mm |
258.00 DKK 253.69 DKK / Pakke med 4 Spare 4.31 DKK 1% Slukket |
Forventet forsendelse: 30-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10643062
![]() |
Thermo Scientific™
2407-1000 |
1000 mL | 63 mm |
165.00 DKK 151.72 DKK / Pakke med 2 Spare 13.28 DKK 8% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Højkvalitets squeezeflasker med bred mund for nem påfyldning. Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide Mouth LDPE-vaskeflasker er lavet af laboratoriekvalitets polyethylen med lav densitet (LDPE) for pålideligt lavt udvaskningsniveau og kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratoriereagenser. Nyd jævn, præcision, sputterfri væskedispensering med et ergonomisk blødt klem. Ideel til skylning af rør og laboratorieapparater, hvilket bringer målekolber til det endelige volumen og andre behov for præcisionsskylning og dispensering af opløsning. Dispenseringsmundstykket er støbt i ét stykke med flaskelukningen, hvilket eliminerer risikoen for adskillelse, når flasken klemmes. Skær spidsen tilbage for at øge flowet.
- Polypropylen skruelukning/stamme med PPCO trækrør
- Spidsen kan skæres ned for øget flow
- Tæt pasform af trækrør og lukning forhindrer adskillelse, når flasken klemmes
- Fleksibel LDPE-flaske giver blød, ergonomisk klem
- Sputterfri, præcisionsstrøm
- Flasker og karton er let genanvendelige i de fleste samfund
- Fremstillet af ikke-giftige materialer
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige LDPE-vaskeflasker er designet til at holde i mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene LDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene LDPE flasker.
Tekniske data
Gennemskinnelig | |
LDPE | |
Nej | |
Cylindrisk | |
Polypropylen | |
Ja |
Polypropylene copolymer draw tube | |
Ja | |
Brede | |
Vaskeflaske | |
Skruelåg |