Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-vaskeflasker med bred mund
Artikelnummer. 10152591
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10152591 500 mL 53 mm Pakke med 4
10643062 1000 mL 63 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152591 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24070500
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hæld uden sputter med disse LDPE-vaskeflasker med bred mund, som har en gennem-toppen lukning og stilk støbt i ét stykke.
Højkvalitets squeezeflasker med bred mund for nem påfyldning. Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide Mouth LDPE-vaskeflasker er lavet af laboratoriekvalitets polyethylen med lav densitet (LDPE) for pålideligt lavt udvaskningsniveau og kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratoriereagenser. Nyd jævn, præcision, sputterfri væskedispensering med et ergonomisk blødt klem. Ideel til skylning af rør og laboratorieapparater, hvilket bringer målekolber til det endelige volumen og andre behov for præcisionsskylning og dispensering af opløsning. Dispenseringsmundstykket er støbt i ét stykke med flaskelukningen, hvilket eliminerer risikoen for adskillelse, når flasken klemmes. Skær spidsen tilbage for at øge flowet.
  • Lækagesikker† flaske leveres med polypropylen-copolymer trækrør og polypropylen-skrue-lukning.
  • Spidsen kan skæres tilbage for øget flow.
  • Tæt pasform af trækrør og lukning forhindrer adskillelse ved klem af flasken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Oversigt Polypropylen copolymer trækrør
Materiale LDPE
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 4
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 216 mm
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53 mm
Diameter (metrisk) 73.2 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Vaskeflaske