Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-vaskeflasker med bred mund
Beskrivelse
Højkvalitets squeezeflasker med bred mund for nem påfyldning. Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide Mouth LDPE-vaskeflasker er lavet af laboratoriekvalitets polyethylen med lav densitet (LDPE) for pålideligt lavt udvaskningsniveau og kemisk kompatibilitet med en bred vifte af laboratoriereagenser. Nyd jævn, præcision, sputterfri væskedispensering med et ergonomisk blødt klem. Ideel til skylning af rør og laboratorieapparater, hvilket bringer målekolber til det endelige volumen og andre behov for præcisionsskylning og dispensering af opløsning. Dispenseringsmundstykket er støbt i ét stykke med flaskelukningen, hvilket eliminerer risikoen for adskillelse, når flasken klemmes. Skær spidsen tilbage for at øge flowet.
- Lækagesikker† flaske leveres med polypropylen-copolymer trækrør og polypropylen-skrue-lukning.
- Spidsen kan skæres tilbage for øget flow.
- Tæt pasform af trækrør og lukning forhindrer adskillelse ved klem af flasken.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | Polypropylen copolymer trækrør |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 12 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Vis mere |