Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker
Find nemt disse røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker, som har en bred mund for hurtigere og sikker påfyldning og giver øjeblikkelig genkendelighed og identifikation.
395.00 DKK - 654.00 DKK
Tekniske data
Farve | Rød |
---|---|
Oversigt | LDPE flaske/tubulation |
Materiale | LDPE |
nr. pr. sag | 4 |
nr. pr. pakke | 4 |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10691712
![]() |
Thermo Scientific™
DS2408-0250 |
250 mL |
395.00 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10529471
![]() |
Thermo Scientific™
DS2408-0500 |
500 mL |
654.00 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Nemt at identificere Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker, som har en bred mund for hurtigere og sikker påfyldning. Flaskerne er farvet røde for nem identifikation og øjeblikkelig genkendelighed, og kan bruges med syrer, baser og alkoholer. Flasker og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet service og inkluderer røde polypropylen skruelukninger. Tip leverer en ensartet, lige, ultrafin strøm til præcisionsdispensering, men kan også skæres ned for at øge flowet. Indholdet kan dispenseres uden at vippe eller ryste.
- Flaskerne er farvet røde for nem identifikation og øjeblikkelig genkendelighed, til brug med syrer, baser og alkoholer; inkluderer røde polypropylen skruelukninger.
- Flasker og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet service.
- Tip leverer en ensartet, lige, ultrafin strøm til præcisionsdispensering, men kan også skæres ned for at øge flowet.
- Indholdet kan dispenseres uden at vippe eller ryste.
- Fleksibel LDPE-flaske giver blød, ergonomisk klem.
- Flaske og karton er let genanvendelige i de fleste samfund.
Genbrugsoplysninger:
Nalgene genanvendelige LDPE-vaskeflasker er designet til at holde i mange år under typiske laboratorieforhold. Men som med alle holdbare produkter skal de pensioneres og udskiftes til sidst. Nalgene LDPE-flasker og deres emballage er let genanvendelige. Genbrug venligst de bølgepapkartoner og LDPE-poser, hvori din Nalgene flasker produkter er pakket. Og når produktets levetid er slut, bedes du vaske og genbruge din Nalgene LDPE flasker.
Tekniske data
Rød | |
LDPE | |
4 | |
Ja | |
Brede | |
Sikkerhedsvaskeflaske | |
38 mm | |
Nej |
LDPE flaske/tubulation | |
4 | |
Rød | |
Nej | |
Cylindrisk | |
Polypropylen | |
Skruelåg |