Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker
Artikelnummer. 10529471
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10529471 500 mL Pakke med 4
10691712 250 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10529471 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DS24080500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    500.72 DKK / Pakke med 4
    Spare 131.28 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Find nemt disse røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker, som har en bred mund for hurtigere og sikker påfyldning og giver øjeblikkelig genkendelighed og identifikation.
Nemt at identificere Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker, som har en bred mund for hurtigere og sikker påfyldning. Flaskerne er farvet røde for nem identifikation og øjeblikkelig genkendelighed, og kan bruges med syrer, baser og alkoholer. Flasker og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet service og inkluderer røde polypropylen skruelukninger. Tip leverer en ensartet, lige, ultrafin strøm til præcisionsdispensering, men kan også skæres ned for at øge flowet. Indholdet kan dispenseres uden at vippe eller ryste.
  • Flaskerne er farvet røde for nem identifikation og øjeblikkelig genkendelighed, til brug med syrer, baser og alkoholer; inkluderer røde polypropylen skruelukninger.
  • Flasker og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet tæthed† service.
  • Tip leverer en ensartet, lige, ultrafin strøm til præcisionsdispensering, men kan også skæres ned for at øge flowet.
  • Indholdet kan dispenseres uden at vippe eller ryste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Rød
Oversigt LDPE flaske/tubulation
Materiale LDPE
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 4
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske