Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker
Beskrivelse
Nemt at identificere Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ Røde LDPE sikkerhedsvaskeflasker, som har en bred mund for hurtigere og sikker påfyldning. Flaskerne er farvet røde for nem identifikation og øjeblikkelig genkendelighed, og kan bruges med syrer, baser og alkoholer. Flasker og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet service og inkluderer røde polypropylen skruelukninger. Tip leverer en ensartet, lige, ultrafin strøm til præcisionsdispensering, men kan også skæres ned for at øge flowet. Indholdet kan dispenseres uden at vippe eller ryste.
- Flaskerne er farvet røde for nem identifikation og øjeblikkelig genkendelighed, til brug med syrer, baser og alkoholer; inkluderer røde polypropylen skruelukninger.
- Flasker og tubulation er støbt i ét stykke for ensartet tæthed† service.
- Tip leverer en ensartet, lige, ultrafin strøm til præcisionsdispensering, men kan også skæres ned for at øge flowet.
- Indholdet kan dispenseres uden at vippe eller ryste.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Rød |
| Oversigt | LDPE flaske/tubulation |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 4 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |