Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
Fyld og hæld nemt med firkantede flasker med bred mund, med ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
1835.40 DKK - 8460.73 DKK
Tekniske data
Farve | Neutral |
---|---|
Oversigt | Firkantet flaske med bred mund |
Materiale | HDPE |
Sterilitet | Ikke steril |
Lukningsfarve | Naturlig, gennemsigtig |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10019112
![]() |
Thermo Scientific™
312114-0002 |
60 mL | 28 mm |
8545.34 DKK 8460.73 DKK / Pakke med 1000 Spare 84.61 DKK 0.99% Slukket |
Forventet forsendelse: 06-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
15568329
![]() |
Thermo Scientific™
312114-0006 |
175 mL | 38 mm |
8191.16 DKK 8110.06 DKK / Pakke med 250 Spare 81.10 DKK 0.99% Slukket |
Forventet forsendelse: 14-05-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10324723
![]() |
Thermo Scientific™
312114-0008 |
250 mL | 43 mm |
3790.39 DKK 3752.86 DKK / Pakke med 250 Spare 37.53 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10503385
![]() |
Thermo Scientific™
312114-0016 |
500 mL | 53 mm |
3255.36 DKK 3223.13 DKK / Pakke med 125 Spare 32.23 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10661864
![]() ![]() |
Thermo Scientific™
312114-0032 |
1 L | 63 mm |
1853.75 DKK 1835.40 DKK / Pakke med 50 Spare 18.35 DKK 0.99% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
Fyld og hæld nemt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning. Disse gennemsigtige flasker har holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering, og giver synlige væskeniveauer og kommer i et pladsbesparende firkantet design.
Funktioner:- Bred mund for nem påfyldning og hældning
- Kemikalie- og brudbestandig
- Lækagesikker† når det bruges med Nalgene lukninger
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Neutral | |
HDPE | |
Naturlig, gennemsigtig | |
Ja | |
Brede | |
Firkantet flaske med bred mund | |
Polypropylen | |
Nej |
Firkantet flaske med bred mund | |
Ikke steril | |
Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI. | |
Nej | |
Firkant | |
Uforet | |
Skruelåg |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.