Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10019112
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
175 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukkestørrelse:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 125
Pakke med 250
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse unitSize
10019112 60 mL 28 mm Pakke med 1000
15568329 175 mL 38 mm Pakke med 250
10324723 250 mL 43 mm Pakke med 250
10503385 500 mL 53 mm Pakke med 125
10661864 1 L 63 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10019112 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3121140002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8610.00 DKK
    8460.73 DKK / Pakke med 1000
    Spare 149.27 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyld og hæld nemt med firkantede flasker med bred mund, med ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering.
Fyld og hæld nemt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning. Disse gennemsigtige flasker har holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering, og giver synlige væskeniveauer og kommer i et pladsbesparende firkantet design.
Funktioner:
  • Bred mund for nem påfyldning og hældning
  • Kemikalie- og brudbestandig
  • Lækagesikker† , polypropylenhætter uden foring
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Neutral
Oversigt Firkantet flaske med bred mund
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,8 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 1000
nr. pr. pakke 1000
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Naturlig, gennemsigtig
Certificeringer/compliance Fremstillet i overensstemmelse med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flasker og lukninger opfylder kravene i 21CFR177.1520 for mad og drikkevarer, USP Klasse VI.
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Firkant
Højde (metrisk) 83 mm
Produkttype Firkantet flaske med bred mund
Bredde (engelsk) 1,45 tommer.
Højde (engelsk) 3,2 tommer.
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 36 mm kvadratisk
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Vis mere Vis mindre
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.