Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning: Bulk Pack
Beskrivelse
Fyld og hæld nemt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Firkantede HDPE-flasker med bred mund med lukning. Disse gennemsigtige flasker har holdbare, ensartede vægge, der er modstandsdygtige over for spaltning eller punktering, og giver synlige væskeniveauer og kommer i et pladsbesparende firkantet design.
- Bred mund for nem påfyldning og hældning Kemikalie- og brudbestandig
- Lækagesikker† , polypropylenhætter uden foring
Bestillingsoplysninger:
Flasker og lukninger er pakket i separate polyposer i samme karton.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Firkantet flaske med bred mund |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 2'' |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 53 mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i to minutter, og der slipper ikke vand ud. b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.