Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril
Beskrivelse
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
- Steril og engangsbrug: Reducer risikoen for forurening
- Kollapser ved autoklavering: Reducer biofarligt affald
- Gradueret til hurtig volumenvurdering
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) | 64 oz. |
Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
Materiale | PETG |
nr. pr. sag | 4 |
nr. pr. pakke | 1 |
Form | Erlenmeyer |
Overfladebelægning | Ingen |
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Engangs | Engangsbrug |
Uddannet | Ja |
Vis mere |
Produktforslag
Dokumenter
Product Information
Schematics & Diagrams
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1421929 | Behandlingscertifikat | 13/02/2025 | 4115-2000 |
1415668 | Behandlingscertifikat | 12/02/2025 | 4115-2000 |
1421927 | Behandlingscertifikat | 12/02/2025 | 4115-2000 |
1420990 | Behandlingscertifikat | 11/02/2025 | 4115-2000 |
1415668 | Overensstemmelsescertifikat | 12/02/2025 | 4115-2000 |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.