Få mere at vide
Corning™ PETG Bafflet Erlenmeyer-kolbe med udluftningshætte
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15863875 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15863875 2 L Pakke med 6
15883875 3 L Pakke med 4
15803885 5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15863875 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431281
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af optisk klar polyethylenterephthalat (PETG) og ideel til shakerkulturapplikationer.
De Corning™ Erlenmeyer-kolben er designet til at hjælpe med at opskalere suspensionskulturen med pladseffektivitet i tankerne. Kolberne er klar til brug, ideelle til shakerkulturapplikationer og opbevaring.
  • Fås med forvirret bund
  • Indstøbte gradueringer for nøjagtighed
  • Stor udluftningshætte til kontinuerlig gasudveksling og forhindrer samtidig lækage
  • Højeste Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Ikke-pyrogen og RNase-/DNase-fri
  • Fremstillet af optisk klar polyethylenterephthalat (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, DNase/RNase-fri
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 2 L
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Form Forvirret Erlenmeyer
Sterilitet Steril
Lukketype Udluftet
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.