Få mere at vide
Corning™ To- og treliters Erlenmeyer-kolber af polycarbonat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10410482 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Bund form:
Forvirret
Ikke forvirret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form Pakningsstørrelse
10410482 2000 mL Ikke forvirret Pakke med 6
10092591 2000 mL Forvirret Pakke med 6
10216821 3000 mL Ikke forvirret Pakke med 4
10410292 3000 mL Forvirret Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10410482 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3330.00 DKK
    3111.61 DKK / Pakke med 6
    Spare 218.39 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af optisk klar polycarbonat for optimal synlighed og holdbarhed. Corning™ To- og tre-liters engangspolycarbonat Erlenmeyer-kolber er ideelle til shakerkulturer.
  • Fernbach-design øger overfladearealet til gasudveksling
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Forvirrede bunde forbedrer blandingen og øger gasudvekslingen
  • Ventilationshætter medfølger i alle tilfælde af produkt til applikationer, der kræver steril gasudveksling
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 67,6 oz.
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, RNase- og DNase-fri
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt Topstil: Gevind
Diameter (metrisk) lukning 48 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer
Til brug med (udstyr) LSE Orbitalt rysteapparat
Gradueringer 100 mL
Inkluderer Ventilationshætte
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 6/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Cellekultur Erlenmeyer-kolbe
Bredde (metrisk) 28.60 cm
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Ikke forvirret
Lukketype Udluftet
Volumen (metrisk) Virker 600 til 800 ml
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.