Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril Artikelnummer.: 10465622
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril
Artikelnummer. 10465622
125 mL, 38-430 mm, Solid, ikke-ventileret, Pakke med 24
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Lukkestørrelse:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Lukketype:
Solid, ikke-ventileret
Udluftet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 10465622
Brand: Thermo Scientific™ 41120125
Spotlight
Brug rabatkode 24157 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Spar forberedelsestid og undgå kontamineringsrisiko med disse engangskolber, ideelle til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring.
Spar forberedelsestid og undgå forureningsrisiko med Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund, ideel til suspension af cellekultur, medieforberedelse, blanding og opbevaring. Krystalklar PETG er robust og brudsikker, hvilket øger personlig sikkerhed. Alle størrelser fås ventileret eller ikke-ventileret.
Funktioner:
  • Steril og engangsbrug: Reducer risikoen for forurening
  • Kollapser ved autoklavering: Reducer biofarligt affald
  • Gradueret til hurtig volumenvurdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale PETG
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 1
Form Erlenmeyer
Overfladebelægning Ingen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Steril
Bund form Almindelig
Lukketype Solid, ikke-ventileret
Lukkestørrelse 38-430 mm
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1430572 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato07/07/2025 Artikelnummer4112-0125
Partinummer1428072 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato29/05/2025 Artikelnummer4112-0125
Partinummer1425772 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato13/05/2025 Artikelnummer4112-0125
Partinummer1430572 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato15/06/2025 Artikelnummer4112-0125
Partinummer1428072 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato09/05/2025 Artikelnummer4112-0125
  • Multiple Manufacturers
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Promo Code: 24157
    Expires2025-08-31
    Hot Deal
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/07/2025 and 31/08/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions See Full Promo Details
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nalgene™ Engangs PETG Erlenmeyer-kolber med almindelig bund: Steril >